APO428499036
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
About This Item
Iupac Name
(2-ethoxy-3,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-2-13-9-6(5-12)3-7(10)4-8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
Clave InChI
RUYKUBORNPIPTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)