Merck
APO428499020
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.18
Número MDL:
bp
117-120
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-6-2-3-8(10(11,12)13)7(4-6)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
UMEQVNCETMDPES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Boiling point
117-120
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)