APO428498611
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-7-5(10)3-2-4(6(7)11)8(9)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
MCYMWQNLWOAEMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)