Merck
APO428498355
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.2
Número MDL:
Iupac Name
4-butoxy-2,6-difluorophenol
Inchi Code
1S/C10H12F2O2/c1-2-3-4-14-7-5-8(11)10(13)9(12)6-7/h5-6,13H,2-4H2,1H3
Clave InChI
NZXOEPFBEOGOTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)