Merck
APO428498272
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.03
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c1-13-7-5(9)3-2-4(6(7)11)8(10)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
FPFZZDWTMMQEHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)