Merck
APO428498059
Apollo Scientific Ltd
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)7(2)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
GCTZPACJEUDZAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylacetophenone
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylacetophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)