APO423214140
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-4-5(8)2-3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Clave InChI
CRPZQUGQOPIFPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)