Merck
APO414284274
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
91,70 €
5 G
287,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR307167-1G
91,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
91,70 €
5 G
287,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR307167-1G
91,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-4-6(9)10-11/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
YFEMLWSJXURDIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-bromo-1h-pyrazole-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-bromo-1h-pyrazole-1-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)