Merck
APO414283242
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.1
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)6-3-7-5-12-13-9(7)8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
LIAPSTDRIVVTFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)