Merck
APO414278750
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-10-7-5(3-9)2-6(8)4-11-7/h2,4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
VROAGYOFFQMNNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methylaminonicotinonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methylaminonicotinonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)