Merck
AOBH991035D8
AOBChem
(5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.47
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO/c8-5-1-4(3-11)7(10)2-6(5)9/h1-2,11H,3H2
Clave InChI
GDQSHHAGIFSADM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-chloro-2-fluorophenyl-methanol-74843.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/74843.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)