AOBH991007F2
AOBChem
4-(Tert-butyl)-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-tert-butyl-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-12(2,3)8-5-6-9(11(13)14)10(7-8)15-4/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
Clave InChI
PUENGTBOCOAFKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-tert-butyl-2-methoxybenzoic-acid-53773.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53773.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)