AOBH97EBA5FF
AOBChem
5-chloro-3-fluoro-2-hydrazinylpyridine
About This Item
Iupac Name
5-chloro-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H5ClFN3/c6-3-1-4(7)5(10-8)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
TZBBCECFLONWDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-3-fluoro-2-hydrazinylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13789.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)