Merck
AOBH961DC56B
AOBChem
1-(5-Ethoxy-2-fluorophenyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-ethoxy-2-fluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H13FO2/c1-3-13-8-4-5-10(11)9(6-8)7(2)12/h4-7,12H,3H2,1-2H3
Clave InChI
RHAWLEFSDDFDCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-ethoxy-2-fluorophenyl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49442.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)