AOBH961DC4C6
AOBChem
2-Chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-2-14-6-4-3-5(9(12)13)7(10)8(6)11/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
AQCGBKRMVQVOSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51744.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)