Merck
AOBH961DC4B8
AOBChem
4-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.59
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-7-4-5(10)2-3-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
KOHPYCKBINGPFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-methoxybenzoyl-chloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51695.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)