Merck
AOBH961DC43A
AOBChem
N-(4-fluoro-2,6-dinitrophenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.15
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-fluoro-2,6-dinitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6FN3O5/c1-4(13)10-8-6(11(14)15)2-5(9)3-7(8)12(16)17/h2-3H,1H3,(H,10,13)
Clave InChI
LRJBBIRVQSXOIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-4-fluoro-2-6-dinitrophenyl-acetamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51148.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)