Merck
AOBH961DC20D
AOBChem
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.67
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNS/c1-5-3-6(10-2)7(8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
MSXZANLIFQMUFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-methyl-3-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48418.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)