Merck
AOBH961DC1D3
AOBChem
(3,5-dibromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
About This Item
Peso molecular:
315.7
Número MDL:
Iupac Name
(3,5-dibromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H3BBr2F2O2/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,12-13H
Clave InChI
AMXHPSOKCSBKQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-2-6-difluorophenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48005.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)