Merck
AOBH961DC1C8
AOBChem
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.68
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
Inchi Code
1S/C11H13Cl/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4H2
Clave InChI
XVNUHSLYUDNRPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-cyclopentylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47924.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)