AOBH961DC1AF
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotimide
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotinamide
Inchi Code
1S/C9H8BrClN2O/c10-5-3-7(8(11)12-4-5)9(14)13-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2H2,(H,13,14)
Clave InChI
SYBISYZGXHVGGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47426.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)