AOBH961DC0E0
AOBChem
1-(2,4-Difluoro-3-(methylthio)phenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(2,4-difluoro-3-(methylthio)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8F2OS/c1-5(12)6-3-4-7(10)9(13-2)8(6)11/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
MCBSKMZHJYVVEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-4-difluoro-3-methylthio-phenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38632.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)