Merck
AOBH961DC065
AOBChem
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.61
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-8-4-3-7(11)6(5-12)9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
GKVNDNHLQKLGRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-ethoxy-6-fluorobenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16280.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)