Merck
AOBH961DC030
AOBChem
(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.17
Número MDL:
Iupac Name
(4-ethoxy-2,3-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-2-13-7-4-3-6(5-12)8(10)9(7)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
Clave InChI
AZCFULRHHJUBFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxy-2-3-difluorophenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37463.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)