AOBH961DBFE1
AOBChem
2,6-Difluoropyridine-4-carboxaldehyde
About This Item
Iupac Name
2,6-difluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
Clave InChI
HXBKISUCDUBQIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoropyridine-4-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33476.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)