Merck
AOBH961DBEE1
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.08
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,3-difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O2/c1-5(2)15-10-7(11)3-6(4-14)8(12)9(10)13/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
KGXDMEDDWYDBTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37898.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)