Merck
AOBH94551253
AOBChem
2-(3-fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.12
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl methyl ether
Inchi Code
1S/C14H20BFO3/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-10(9-17-5)12(16)8-11/h6-8H,9H2,1-5H3
Clave InChI
JSAOBIMNOCMEFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-fluoro-4-methoxymethyl-phenyl-4-4-5-5-tetramethyl-1-3-2-dioxaborolane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47494.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)