MilliporeSigma
AOBH945510DE
AOBChem
3-Ethoxy-4-fluorobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$175.95
500 MG
$250.70
1 G
$351.90
5 G
$1,256.95
10 G
$2,136.70
Referencia (SKU) del distribuidor: 45534-250MG
$175.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$175.95
500 MG
$250.70
1 G
$351.90
5 G
$1,256.95
10 G
$2,136.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 45534-250MG
$175.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-ethoxy-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-2-13-8-5-6(9(11)12)3-4-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
PBSYMJHUGMYAIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-4-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45534.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)