Merck
AOBH94550F4D
AOBChem
Cyclohexanone tosylhydrazone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.36
Número MDL:
Iupac Name
N'-cyclohexylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C13H18N2O2S/c1-11-7-9-13(10-8-11)18(16,17)15-14-12-5-3-2-4-6-12/h5,7-10,14-15H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
SLCRPVBGVWQZAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/cyclohexanone-tosylhydrazone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29625.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)