AOBH94550EF8
AOBChem
N-Benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide
About This Item
Iupac Name
N-benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C15H14BrNO2/c1-19-14-9-12(16)7-8-13(14)15(18)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
TYLWKCPBIWDREJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23882.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)