Merck
AOBH7BADE7CA
AOBChem
1,2-Dibromo-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.93
Número MDL:
Iupac Name
1,2-dibromo-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5Br2F3O/c1-14-4-2-5(8(11,12)13)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
BNWQMIDUKAWHRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-dibromo-5-methoxy-3-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38465.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)