AOBH7BADE7B9
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-N-cyclohexyl-2-fluorobenzamide
About This Item
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-N-cyclohexyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C13H14BrClFNO/c14-10-7-6-9(12(16)11(10)15)13(18)17-8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2,(H,17,18)
Clave InChI
XKXZFBILZDUWLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37374.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)