AOBH7BADE717
AOBChem
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)(thiomorpholino)methanone
About This Item
Iupac Name
(2-chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)(thiomorpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H11ClF3NOS/c13-9-3-1-2-8(12(14,15)16)10(9)11(18)17-4-6-19-7-5-17/h1-3H,4-7H2
Clave InChI
GCVKJMQXJLFKAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-6-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholino-methanone.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37203.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)