Merck
AOBH7BADE5ED
AOBChem
(3-Bromo-2-ethoxy-5-isopropylphenyl)boronic acid
About This Item
Peso molecular:
286.96
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2-ethoxy-5-isopropylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H16BBrO3/c1-4-16-11-9(12(14)15)5-8(7(2)3)6-10(11)13/h5-7,14-15H,4H2,1-3H3
Clave InChI
PCUULQHONMZMBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethoxy-5-isopropylphenyl-boronic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37284.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)