AOBH7BADDCAA
AOBChem
2-(Benzyloxy)-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO3/c15-11-6-7-13(12(8-11)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Clave InChI
WODKLCACFQNKBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36250.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)