AOBH7BADDB02
AOBChem
4-Bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-11-6-7-5-8(10)3-4-9(7)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
FPISKQGSSFNTNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-methoxy-2-methoxymethyl-benzene.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31998.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)