Merck
AOBH7BADDA3D
AOBChem
1,3-Dibromo-2-butoxy-5-isopropylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
350.09
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dibromo-2-butoxy-5-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C13H18Br2O/c1-4-5-6-16-13-11(14)7-10(9(2)3)8-12(13)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZPEBKMXADVSITF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-dibromo-2-butoxy-5-isopropylbenzene.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36885.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)