AOBH3CD9F472
AOBChem
Bromo-4-(diethoxymethyl)-thiophene,
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-(diethoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C9H13BrO2S/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-13-6-8(7)10/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
AKDNDWACGKDMRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/bromo-4-diethoxymethyl-thiophene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32313.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)