Merck
AOBH3CD9F13F
AOBChem
5-(5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.6
Número MDL:
Iupac Name
5-(5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H5ClF3NO/c11-6-1-2-8(10(12,13)14)7(3-6)9-4-15-5-16-9/h1-5H
Clave InChI
GUZOACHBMPYNNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-5-chloro-2-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35979.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)