Merck
AOBH3CD9F0F5
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-propoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.08
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-propoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO2/c1-2-5-13-7-4-3-6(11)9(12)8(7)10/h3-4,12H,2,5H2,1H3
Clave InChI
YCENHQBDGXXSOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-propoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35548.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)