Merck
AOBH303767EB
AOBChem
2,6-Difluoro-3-iodoanisole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.02
Número MDL:
Iupac Name
1,3-difluoro-4-iodo-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO/c1-11-7-4(8)2-3-5(10)6(7)9/h2-3H,1H3
Clave InChI
SDPBQRPKIIKJLV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-3-iodoanisole.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35501.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)