Merck
AOBH30376774
AOBChem
3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.11
Número MDL:
Iupac Name
3-(5-bromopyridin-3-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-12-5-11(6-14-7-12)10-3-1-2-9(4-10)8-15/h1-8H
Clave InChI
LCOFARWUKWNXNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-bromo-pyridin-3-yl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35125.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)