Merck
AOBH30376705
AOBChem
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.1
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F4O/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3,12H
Clave InChI
WEUIJSDNBZVSNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-trifluoromethyl-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33520.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)