AOBH3037660B
AOBChem
2-Chloro-4-(methoxymethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Iupac Name
2-(2-chloro-4-(methoxymethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BClO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-7-6-10(8-12(11)16)18-9-17-5/h6-8H,9H2,1-5H3
Clave InChI
GMFQPYWCQLEWHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35090.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)