Merck
AOBH30376606
AOBChem
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.54
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-3-14-10(13)8-7(11)5-4-6(2)9(8)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
YKJNPUCNQROBIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34918.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)