AOBH11E4FD72
AOBChem
4-Bromo-2-methoxy-1-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-1-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-11-6-13-8-4-3-7(10)5-9(8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
YKZDSUQEZRQTJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-methoxy-1-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26527.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)