Merck
AOB947289189
AOBChem
2-Isopropyl-4-methoxyphenyl boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.04
Número MDL:
Iupac Name
(2-isopropyl-4-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO3/c1-7(2)9-6-8(14-3)4-5-10(9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Clave InChI
XCGLJABEWPHFMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-isopropyl-4-methoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29330.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)