AOB945511957
AOBChem
[2-(Benzyloxy)-5-bromo-4-methylphenyl]methanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 32726-250MG
251,06 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 32726-250MG
251,06 €
Iupac Name
(2-(benzyloxy)-5-bromo-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C15H15BrO2/c1-11-7-15(13(9-17)8-14(11)16)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,17H,9-10H2,1H3
Clave InChI
IUVSMUQEJOIPDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32726.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)