Merck
AOB945511936
AOBChem
2-Isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
2-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8(2)13-11-9(3)5-4-6-10(11)7-12/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
MVYBGIGBXXPTOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32673.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)