Merck
AOB640097879
AOBChem
2,6-Dichloro-4-methylphenylboronic acid picol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.99
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dichloro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BCl2O2/c1-8-6-9(15)11(10(16)7-8)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
MTOLYKCXWCBION-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-4-methylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32403.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)